Learn More
Sodium thiosulfate pentahydrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7072035 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
500g
50kg
5kg
pezzi 6
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥99.5%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10102-17-7
Formula molecolare H10Na2O8S2
Molecular Weight (g/mol) 248.172
InChI Key PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
IUPAC Name disodium;dioxido-oxo-sulfanylidene-$l^{6}-sulfane;pentahydrate
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Thiosulfate Pentahydrate
Nota nome Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Quantità 500 g
Formula lineare Na2S2O3 · 5H2O
Numero MDL MFCD00149186
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 248.18g/mol
Percent Purity ≥99.5%
Grado ACS/puriss. p.a.