Learn More
Sodium Thiosulfate Pentahydrate, puriss., Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Codice prodotto. p-7071814 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
5 kg
4 x 5 kg
6 x 2.5 kg
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
5kg
pezzi 4
pezzi 6
Puriss., meets analytical specification of BP, European Pharmacopoeia, USP, 99-101%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10102-17-7
Formula molecolare H10Na2O8S2
Molecular Weight (g/mol) 248.172
Numero MDL MFCD00149186
InChI Key PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
IUPAC Name disodium;dioxido-oxo-sulfanylidene-$l^{6}-sulfane;pentahydrate
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Thiosulfate Pentahydrate
Nota nome Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP
Quantità 500 g
Formula lineare Na2S2O3 · 5H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 248.18g/mol
Percent Purity 99 to 101%
Grado puriss.