Learn More
Sodium Thiosulfate Pentahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
35.10€ - 115.00€
Identificatori chimici
CAS | 10102-17-7 |
---|---|
Formula molecolare | H10Na2O8S2 |
Molecular Weight (g/mol) | 248.172 |
Numero MDL | 149186 |
InChI Key | PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L |
Sinonimo | sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate |
PubChem CID | 61475 |
ChEBI | CHEBI:32150 |
IUPAC Name | disodium;dioxido-oxo-sulfanylidene-$l^{6}-sulfane;pentahydrate |
SMILES | O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11483723
|
Fisher Chemical
S/7200/53 |
500 g |
35.10€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10645122
|
Fisher Chemical
S/7200/60 |
1 kg |
41.30€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11433693
|
Fisher Chemical
S/7200/61 |
2 kg |
65.95€
2kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10080350
|
Fisher Chemical
S/7200/63 |
3 kg |
115.00€
3kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Identificatori chimici
10102-17-7 | |
248.172 | |
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L | |
61475 | |
disodium;dioxido-oxo-sulfanylidene-$l^{6}-sulfane;pentahydrate |
H10Na2O8S2 | |
149186 | |
sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate | |
CHEBI:32150 | |
O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+] |
Specifica
48.5°C | |
White | |
Solid | |
149186 | |
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L | |
disodium;dioxido-oxo-sulfanylidene-$l^{6}-sulfane;pentahydrate | |
61475 | |
248.18g/mol |
10102-17-7 | |
6.0 to 8.4 | |
H10Na2O8S2 | |
sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate | |
O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+] | |
248.172 | |
CHEBI:32150 | |
Recipiente per polveri in plastica |