Learn More
Sodium Thiosulfate Pentahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 11433693
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2 kg
3 kg
Identificatori chimici
CAS 10102-17-7
Formula molecolare H10Na2O8S2
Molecular Weight (g/mol) 248.172
Numero MDL 149186
InChI Key PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
IUPAC Name disodium;dioxido-oxo-sulfanylidene-$l^{6}-sulfane;pentahydrate
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Punto di fusione 48.5°C
Colore White
pH 6.0 to 8.4
Forma fisica Solid
Quantità 2 kg
Peso formulazione 248.18g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica