Learn More
Sodium Thiosulfate, Honeywell
Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
Descrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Sodium Thiosulfate |
Quantità | 1 kg |
Formula lineare | Na2S2O3 |
Numero UN | NONH for all modes of transport |
IUPAC Name | disodio; biossido-osso-sulfanilidene-$l^{6}-solfato |
Peso formulazione | 158.11g/mol |
Percent Purity | 99% |
Grado | ReagentPlus™ |