Learn More
Sodium thiosulfate, 98.5%, extra pure, anhydrous
Codice prodotto. 11331790 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
500g
CAS: 7772-98-7 | Na2O3S2 | 158.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7772-98-7
Formula molecolare Na2O3S2
Molecular Weight (g/mol) 158.10
Numero MDL MFCD00003499
InChI Key AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
PubChem CID 24477
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium thiosulfate
Punto di fusione 48.0°C
Colore White
pH 6.0 to 8.5 (5% soln. at 20°C)
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 10 kg
Intervallo percentuale saggio 98% min. (on dry substance) (Iodimetry)
Formula lineare Na2S2O3
Indice di Merck 15,8821
Informazioni di solubilità Solubility in water: 700g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
IUPAC Name disodio; biossido-osso-sulfanilidene-$l^{6}-solfato
Peso formulazione 158.1
Percent Purity 98.5%
Grado Ultrapuro
Perdita all'essiccatura 2% (105°C, 2 hrs) max.
Imballaggio Plastic drum