Learn More
Sodium Tetrathionate Dihydrate, purum p.a, ≥98.0% (T), Honeywell™
Codice prodotto. 15658460 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Purum p.a.,≥98.0% (T)
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13721-29-4
Formula molecolare H4Na2O8S4
Molecular Weight (g/mol) 306.24
Numero MDL MFCD00150868
InChI Key HAEPBEMBOAIUPN-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium tetrathionate dihydrate, tetrathionic acid, disodium salt, dihydrate, tetrathionate sodium dihydrate, disodium tetrathionate dihydrate, sodium tetrathionate, dihydrate 6ci,7ci, disodium dihydrate tetrathionate, di dithioperoxo sulfuricacid, sodium salt, hydrate 1:2:2
PubChem CID 203055
IUPAC Name disodium dihydrate (sulfonatodisulfanyl)sulfonate
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)SSS([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium tetrathionate dihydrate
Quantità 25 g
Formula lineare NaO3SS2SO3Na · 2H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 306.27g/mol
Percent Purity ≥98.0% (T)
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 2.1g/mL at 25°C