Learn More
Sodium tetrafluoroborate, 97+%, extra pure
Codice prodotto. p-42447 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
2.50kg
25g
500g
CAS: 13755-29-8 | BF4Na | 109.79 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13755-29-8
Formula molecolare BF4Na
Molecular Weight (g/mol) 109.79
Numero MDL MFCD00003515
InChI Key KGJZTOFHXCFQIV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium tetrafluoroborate, sodium fluoborate, sodium fluoroborate, sodium borofluoride, sodium boron fluoride, apreton r, sodium boron tetrafluoride, sodium fluoroborate nabf4, sodium tetrafluoroborate 1-, sodium tetrafluroborate
PubChem CID 4343483
SMILES [Na+].F[B-](F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium tetrafluoroborate
Punto di fusione 384°C
Nota nome 98%
Colore Brown to White
Forma fisica Powder, Needles or Crystals
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 97+%
Formula lineare NaBF4
Indice di Merck 15, 8753
Informazioni di solubilità Solubility in water: 973g/L (20°C). Other solubilities: sparingly soluble in alcohol
IUPAC Name sodium tetrafluoroboranuide
Peso formulazione 109.79
Percent Purity ≥97%
Grado Ultrapuro
Imballaggio Flacone in plastica
Densità 2.47
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium tetrafluoroborate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.