Learn More
Sodium tetraborate decahydrate, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7072322 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
2.5 kg
6 x 500 g
4 x 2.5 kg
Dimensione della confezione:
2.50kg
25g
500g
pezzi 4
pezzi 6
ACS Reagent,≥99.5%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1303-96-4
Numero MDL MFCD00149193
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium tetraborate decahydrate
Quantità 25 g
Formula lineare Na2B4O7 · 10H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 381.37g/mol
Percent Purity ≥99.5%
Densità 1.73g/mL at 25°C
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium tetraborate decahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.