Learn More
Sodium sulphate, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
500g
5kg
Specifica
Specifica
Punti di ebollizione | 1429°C (1013 hPa) |
Punto di fusione | 888°C |
pH | 5.2 to 9.2 (5% Solution at 25°C) |
Quantità | 500 g |
Intervallo percentuale saggio | min. 99.0% |
Perdita alla combustione | max. 0.5% |
Imballaggio | Glass bottle for solids |
Densità | 2.7 g/cm³ (20°C) |