Learn More
Sodium sulfite, 97%, extra pure, anhydrous
CAS: 7757-83-7 | Na2O3S | 126.04 g/mol
47.60€ - 273.00€
Identificatori chimici
CAS | 7757-83-7 |
---|---|
Formula molecolare | Na2O3S |
Molecular Weight (g/mol) | 126.04 |
InChI Key | GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L |
Sinonimo | sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit |
PubChem CID | 24437 |
ChEBI | CHEBI:86477 |
IUPAC Name | disodio; solfito |
SMILES | [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10286390
|
Thermo Scientific Acros
196630010 |
1 kg | Flacone in plastica |
47.60€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10308050
|
Thermo Scientific Acros
196630025 |
2.5 kg | Flacone in plastica |
93.95€
2.50kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11904231
|
Thermo Scientific Acros
196630100 |
10 kg | Plastic drum |
273.00€
10kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzioneIdentificatori chimici
7757-83-7 | |
126.04 | |
sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit | |
CHEBI:86477 | |
[O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Na2O3S | |
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L | |
24437 | |
disodio; solfito |
Specifica
Sodium sulfite | |
7757-83-7 | |
8.5 to 10.5 (5% soln.) | |
96% min. (Iodimetry) | |
Na2SO3 | |
15,8811 | |
Solubility in water: 230 g/mL (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, ppractically insoluble in alcohol | |
[O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+] | |
126.04 | |
CHEBI:86477 | |
97% | |
2.63 |
>500.0°C | |
White to Yellow | |
Fine Crystals or Crystalline Powder | |
Na2O3S | |
02,387 | |
sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit | |
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L | |
disodio; solfito | |
24437 | |
126.04 | |
Ultrapuro | |
2.6300g/mL |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 231-821-4