Learn More
Sodium Sulfide Nonahydrate, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15691810 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
3 kg
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
ACS Reagent,≥98.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1313-84-4
Formula molecolare H18Na2O9S
Molecular Weight (g/mol) 240.17
Numero MDL MFCD00149184
InChI Key ZGHLCBJZQLNUAZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name disodium nonahydrate sulfanediide
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[S--]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Sulfide Nonahydrate
Colore Colorless or Yellow
Quantità 3 kg
Formula lineare Na2S·9H2O
Numero UN 1849
Peso formulazione 240.18g/mol
Percent Purity ≥98%
Grado Reagente ACS