Learn More
Sodium sulfate decahydrate, 99+%, for analysis, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7727-73-3 | Na2O410H2O | 322.2 g/mol
42.81€ - 146.73€
Identificatori chimici
CAS 7727-73-3
Formula molecolare Na2O410H2O
Molecular Weight (g/mol) 322.2
InChI Key RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium sulfate decahydrate, glauber's salt, disodium sulfate decahydrate, sodium sulfate usp, sulfuric acid disodium salt, decahydrate, unii-0ypr65r21j, sodium sulfate na2so4 decahydrate, sodium sulphate decahydrate, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o
PubChem CID 62649
ChEBI CHEBI:32586
IUPAC Name disodium;sulfate;decahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
15244864
Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
1 kg Flacone in plastica
42.81€
1kg
15264864
Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
5 kg Plastic Drum
146.73€
5kg
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
7727-73-3
322.2
sodium sulfate decahydrate, glauber's salt, disodium sulfate decahydrate, sodium sulfate usp, sulfuric acid disodium salt, decahydrate, unii-0ypr65r21j, sodium sulfate na2so4 decahydrate, sodium sulphate decahydrate, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o
CHEBI:32586
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Na2O410H2O
RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
62649
disodium;sulfate;decahydrate
Specifica
Sodium sulfate decahydrate
7727-73-3
Na2O410H2O
sodium sulfate decahydrate, glauber's salt, disodium sulfate decahydrate, sodium sulfate usp, sulfuric acid disodium salt, decahydrate, unii-0ypr65r21j, sodium sulfate na2so4 decahydrate, sodium sulphate decahydrate, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o
RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
disodium;sulfate;decahydrate
62649
322.2
Analytical
884.0°C
99+%
Na2SO4·10H2O
Solubility in water: soluble
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
322.2
CHEBI:32586
≥99%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Sodium sulfate decahydrate