Learn More
Sodium Sulfate Decahydrate, 97%, Reagent grade, Honeywell™
Codice prodotto. 15602690 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Reagent Grade, 97%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7727-73-3
Formula molecolare H20Na2O14S
Molecular Weight (g/mol) 322.186
Numero MDL MFCD00149189
InChI Key RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium sulfate decahydrate, glauber's salt, disodium sulfate decahydrate, sodium sulfate usp, sulfuric acid disodium salt, decahydrate, unii-0ypr65r21j, sodium sulfate na2so4 decahydrate, sodium sulphate decahydrate, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o
PubChem CID 62649
ChEBI CHEBI:32586
IUPAC Name disodium;sulfate;decahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Sulfate Decahydrate
Punto di fusione 32.4°C
Colore White
Quantità 2.5 kg
Formula lineare Na2SO4 · 10H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 322.2g/mol
Percent Purity 97%
Grado Reagent
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Crystals or granules
Densità 1.46g/mL at 25°C