Learn More
Sodium Sulfate, ACS Reagent, Anhydrous Granular, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
12 kg
4 x 2.5 kg
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Sodium Sulfate |
Forma fisica | Granules |
Quantità | 1 kg |
Formula lineare | Na2SO4 |
Numero UN | NONH for all modes of transport |
IUPAC Name | disodio; solfato |
Peso formulazione | 142.04g/mol |
Percent Purity | ≥99% |
Grado | Reagente ACS |
Densità | 2.68g/mL at 25°C |