Learn More
Sodium sulfate, 99+%, for analysis, powder, anhydrous
Codice prodotto. p-222005 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
2.50kg
500g
CAS: 7757-82-6 | Na2O4S | 142.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS 7757-82-6
Formula molecolare Na2O4S
Molecular Weight (g/mol) 142.04
Numero MDL MFCD00003504
InChI Key PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Punti di ebollizione >1700.0°C
Materiale o nome chimico Sodium sulfate
Punto di fusione 884.0°C
Nota nome 99%, p.a.
Colore White
pH 5 to 8 (5% soln. at 20°C)
Forma fisica Fine Crystalline Powder
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare Na2SO4
Fieser 01,1103
Indice di Merck 15, 8809
Informazioni di solubilità Solubility in water: 185g/L. Other solubilities: soluble in glycerol and hydrogen iodide, insoluble in alcohol
IUPAC Name disodio; solfato
Peso formulazione 142.04
Percent Purity ≥99%
Grado Analytical
Perdita alla combustione 0.5% max. (800°C)
Imballaggio Flacone in plastica
Informazioni di decomposizione Decomposition Information: >890°C
Densità 2.68