Learn More
Sodium solution for ICP 1g/L HNO3 matrix, Fisher chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottle
Specifica
Specifica
Imballaggio | Bottle |
Nomi componenti o analita | Na |
Concentrazione | 1±0.002 g/L |
Tipo | Mass Spectrometry Standard |
Elemento | Na |
Solvent or Matrix | HNO3 |
Quantità | 500 mL |