Learn More
Sodium Solution for ICP, 10g/L, HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
Specifica
Specifica
Imballaggio | Bottle |
Nomi componenti o analita | Sodium for ICP |
Concentrazione | 10 g/L HNO3 matrix |
Elemento | Na |
Solvent or Matrix | HNO3 |
Quantità | 250 mL |