Learn More
Sodium pyrophosphate decahydrate, ACS, 99.0-103.0%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11337718
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 kg
CAS: 13472-36-1 | H20Na4O17P2 | 446.05 g/mol
Sodium pyrophosphate decahydrate is used as a buffering agent, an emulsifier, a thickening agent, a food additive and a dispersing agent. It acts as a tartar control agent in tooth paste and dental floss and is used to remove calcium and magnesium from saliva, thereby avoiding its deposition on teeth. It is utilized in detergents to prevent deposition on cloth. It is useful in the preparation of an EDTA-sodium pyrophosphate extraction buffer for microcystin analysis of soil samples. In antimicrobial studies, it is used as a chelating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS 13472-36-1
Formula molecolare H20Na4O17P2
Molecular Weight (g/mol) 446.05
Numero MDL MFCD00149200
InChI Key VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo sodium pyrophosphate decahydrate, unii-iy3dkb96qw, tetrasodium pyrophosphate decahydrate, diphosphoric acid, tetrasodium salt, decahydrate, iy3dkb96qw, pyrophosphate sodium salt decahydrate, pyrophosphate inorganic, colostrum, sodium phosphate pyro, sodium pyrophosphate na4p2o7 decahydrate
PubChem CID 3084150
IUPAC Name tetrasodium;phosphonato phosphate;decahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium pyrophosphate decahydrate
Punto di fusione 79.5°C
Nota nome For analysis ACS
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99-103%
Informazioni di solubilità Soluble in water. Insoluble in alcohol and ammonia.
Peso formulazione 446.06 (265.90 Anhydrous)
Grado ACS
Aspetto White crystalline
Densità 1.82 g/cm3 at 20°C
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium pyrophosphate decahydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium pyrophosphatedecahydrate