Learn More
Sodium pyrophosphate decahydrate, 99+%, for analysis, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10144423 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
2.5 kg
10 kg
CAS: 13472-36-1 | Na4O7P2·10H2O | 446.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
Identificatori chimici
CAS 13472-36-1
Formula molecolare Na4O7P2·10H2O
Molecular Weight (g/mol) 446.05
Numero MDL MFCD00149200
InChI Key VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo sodium pyrophosphate decahydrate, unii-iy3dkb96qw, tetrasodium pyrophosphate decahydrate, diphosphoric acid, tetrasodium salt, decahydrate, iy3dkb96qw, pyrophosphate sodium salt decahydrate, pyrophosphate inorganic, colostrum, sodium phosphate pyro, sodium pyrophosphate na4p2o7 decahydrate
PubChem CID 3084150
IUPAC Name tetrasodium;phosphonato phosphate;decahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifica
Punti di ebollizione 93.8°C
Materiale o nome chimico Sodium pyrophosphate decahydrate
Punto di fusione 80.0°C
Nota nome p.a.
Colore White
Forma fisica Crystals
Quantità 2.5 kg
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare Na4P2O7·10H2O
Indice di Merck 10,9063
Informazioni di solubilità Solubility in water: 62g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in ammonia,insoluble in alcohol
Peso formulazione 446.05
Percent Purity ≥99%
Grado Analytical
Imballaggio Flacone in plastica
Densità 1.82
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium pyrophosphate decahydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium pyrophosphatedecahydrate