Learn More
Sodium polyphosphate, pure, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 50813-16-6 | (NaO3P)n
28.94€ - 197.99€
Identificatori chimici
CAS 50813-16-6
Formula molecolare (NaO3P)n
Numero MDL MFCD00134118
Sinonimo hexasodium oxido oxido phosphonatooxy phosphoryl oxy phosphoryl oxy phospho phosphonato oxy phosphinate
IUPAC Name Sodium polyphosphate
SMILES [Na]OP(-*)(=O)O-*
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10055293
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
250 g Flacone in plastica
28.94€
250g
10268893
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
1 kg Flacone in plastica
54.17€
1kg
10025533
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
5 kg Flacone in plastica
197.99€
5kg
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
50813-16-6
MFCD00134118
Sodium polyphosphate
(NaO3P)n
hexasodium oxido oxido phosphonatooxy phosphoryl oxy phosphoryl oxy phospho phosphonato oxy phosphinate
[Na]OP(-*)(=O)O-*
Specifica
Sodium polyphosphate
50813-16-6
Crystalline Powder
(NaPO3)n
15, 8773
Solubility in water: 1000g/l (20°C)
Sodium polyphosphate
Pure
600.0°C
White
(NaO3P)n
MFCD00134118
hexasodium oxido oxido phosphonatooxy phosphoryl oxy phosphoryl oxy phospho phosphonato oxy phosphinate
[Na]OP(-*)(=O)O-*
65 to 70%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
May cause respiratory irritation.
Causes serious eye irritation.
Causes skin irritation.
GHS P Statement
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 256-779-4
Identificativo prodotto
  • Sodium polyphosphate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.