Learn More
Sodium phosphate, tribasic, pure, anhydrous
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Fiber Drum
Flacone in plastica
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Sodium phosphate, tribasic |
Nota nome | Anhydrous, Pure |
Colore | White |
Forma fisica | Crystalline Powder |
Quantità | 2.5 kg |
Formula lineare | Na3PO4 |
Indice di Merck | 15, 8792 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: 88g/L (20°C) |
Peso formulazione | 163.94 |
Percent Purity | ≥96.0% |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sodium phosphate, tribasic
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.