Learn More
Sodium phosphate, tribasic, anhydrous, tech.
Codice prodotto. p-4407929
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
CAS: 7601-54-9 | Na3O4P | 163.939 g/mol
Sodium phosphate, tribasic is used in soaps, detergents, photographic developers, water softeners and boiler scale removers. It is used as a food additive, as cleaning agents, as a protein precipitant and an active ingredient in fluxes designed to deoxygenate nonferrous metals for casting. It is used to prepare chlorinated trisodium phosphate by reacting with sodium hypochlorite and used as a disinfectant and bleach. Further, it is used in dairy substitutes and to inhibit mold. In addition, it is employed in ceramic production. It is also used for the preservation of biologically active soil samples and fractionization of nucleotides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS 7601-54-9
Formula molecolare Na3O4P
Molecular Weight (g/mol) 163.939
Numero MDL MFCD00003510
InChI Key RYFMWSXOAZQYPI-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo trisodium phosphate, sodium orthophosphate, tromete, tribasic sodium phosphate, phosphoric acid, trisodium salt, oakite, sodium phosphate, anhydrous, trisodium orthophosphate, phosphoric acid trisodium salt, trinatriumphosphat
PubChem CID 24243
ChEBI CHEBI:37583
IUPAC Name trisodium;phosphate
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium phosphate, tribasic, anhydrous
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 1 kg
Informazioni di solubilità Soluble in water. Insoluble in ethanol and carbon disulfide.
Peso formulazione 163.94
Grado Caratteristiche
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Aspetto White powder
Densità 1.62g/cm3
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium phosphate, tribasic, anhydrous
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: trisodium phosphate