Learn More
Sodium Phosphate, Monobasic, Monohydrate, Crystal, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
500g
Pezzo
Descrizione
- For Liquid Chromatography and Molecular Biology applications
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Sodium Phosphate |
Nota nome | Monobasic, Monohydrate |
Forma fisica | Crystals |
Quantità | 500 g |
Peso formulazione | 137.99 |
Grado | Ultrapure Bioreagent |
Imballaggio | Flacone in polietilene |
Gravità specifica | 1L = 2.04kg |
Titolo del prodotto
Sodium Phosphate, Monobasic, Monohydrate, Crystal, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™ >