Learn More
Sodium phosphate dibasic dodecahydrate, meets analytical spec. of BP, Ph. Eur., E339, 98.5-101% (calc. to the dried substance), Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
25kg
pezzi 6
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Sodium Phosphate Dibasic Dodecahydrate |
Nota nome | Meets analytical specification of Ph.Eur.BP |
Quantità | 1 kg |
Formula lineare | Na2HPO4 · 12H2O |
Peso formulazione | 358.14g/mol |
Percent Purity | 98.5 to 101% (calc. to the dried substance) |