Learn More
Sodium Phosphate Dibasic Dihydrate, puriss. p.a., Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7071969 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
6 x 1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
500g
5kg
pezzi 6
Puriss. p.a., Reagent European Pharmacopoeia, 98.5-101.0% (calc. to the dried substance)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10028-24-7
Formula molecolare H5Na2O6P
Molecular Weight (g/mol) 177.99
Numero MDL MFCD00149182
InChI Key KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o
PubChem CID 6451167
IUPAC Name disodium dihydrate hydrogen phosphate
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Phosphate Dibasic Dihydrate
Nota nome Reag. Ph. Eur.
Quantità 500 g
Formula lineare Na2HPO4 · 2H2O
Peso formulazione 177.99g/mol
Percent Purity 98.5 to 101% (calc. to the dried substance)
Grado puriss. p.a.