Learn More
Sodium phosphate dibasic, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
ACS Reagent,≥99.0%
38.88€ - 1393.62€
Identificatori chimici
CAS 7558-79-4
Formula molecolare HNa2O4P
Molecular Weight (g/mol) 141.96
Numero MDL MFCD00003496
InChI Key BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15638160
SDS Vedere i documenti
Honeywell-Fluka
S9763-100G
100 g
38.88€
100g
15688160
SDS Vedere i documenti
Honeywell-Fluka
S9763-500G
500 g
109.83€
500g
15658160
SDS Vedere i documenti
Honeywell-Fluka
S9763-1KG
1 kg
185.06€
1kg
15668160
SDS Vedere i documenti
Honeywell-Fluka
S9763-2.5KG
2.5 kg
405.71€
2.50kg
15608170
SDS Vedere i documenti
Honeywell-Fluka
S9763-6X500G
6 x 500 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15698160
SDS Vedere i documenti
Honeywell-Fluka
S9763-5KG
5 kg
737.84€
5kg
15678160
SDS Vedere i documenti
Honeywell-Fluka
S9763-4X2.5KG
4 x 2.5 kg
1393.62€
pezzi 4
15648160
SDS Vedere i documenti
Honeywell-Fluka
S9763-12KG
12 kg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Identificatori chimici
7558-79-4
141.96
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
24203
[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
HNa2O4P
MFCD00003496
disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
CHEBI:34683
Specifica
Sodium phosphate dibasic
HNa2O4P
MFCD00003496
disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
141.96
CHEBI:34683
≥99%
7558-79-4
Na2HPO4
NONH for all modes of transport
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
disodio; idrogenofosfato
24203
141.96g/mol
Reagente ACS
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'rtecsNumber' : WC4500000