Learn More
Sodium persulfate, Honeywell
Codice prodotto. 15666860 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
Purum p.a.,≥99.0% (RT)
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7775-27-1
Formula molecolare Na2O8S2
Molecular Weight (g/mol) 238.092
Numero MDL MFCD00003501
InChI Key CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium persulfate, sodium peroxydisulfate, sodium peroxodisulfate, peroxydisulfuric acid, disodium salt, disodium peroxodisulphate, sodium persulphate, unii-j49fyf16je, persulfate de sodium french, sodium peroxydisulphate, disodium sulfonatooxy sulfate
PubChem CID 62655
IUPAC Name disodium;sulfonatooxy sulfate
SMILES [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium persulfate
Quantità 5 kg
Formula lineare Na2S2O8
Numero UN UN1505
Peso formulazione 238.1g/mol
Percent Purity ≥99% (RT)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium persulfate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.