Learn More
Sodium peroxide, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10512714
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1313-60-6
Formula molecolare Na2O2
Molecular Weight (g/mol) 77.97
Numero MDL MFCD00003497
InChI Key PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium peroxide, disodium peroxide, solozone, natriumsuperoxid, sodium dioxide, disodium dioxide, natrium peroxydatum, sodium oxide, per, flocool 180, sodium oxide
PubChem CID 14803
IUPAC Name disodium;peroxide
SMILES [O-][O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium peroxide
Punto di fusione 460.0°C
Nota nome p.a.
Colore Yellow
Forma fisica Granules
Quantità 2.5 kg
Intervallo percentuale saggio 96%
Formula lineare Na2O2
Fieser 06,548; 07,341; 11,492
Indice di Merck 15, 8786
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts violently. Other solubilities: forming naoh and h2o2,freely soluble
Peso formulazione 77.97
Percent Purity 96%
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 2.8
Densità 2.8000g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium peroxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Solido comburente Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.