Learn More
Sodium Periodate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-7073558 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
5 kg
Dimensione della confezione:
100g
250g
5kg
INaO4, CAS Number-7790-28-5, sodiumperiodate, sodium m-periodate, periodate sodium, sodium periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, sodium meta periodate, sodium penodate, sodium metaperiodate, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, 250g, CHEBI:75226, White, 213.89g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7790-28-5
Formula molecolare INaO4
Molecular Weight (g/mol) 213.89
Numero MDL MFCD00003534
InChI Key JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium periodate, sodium metaperiodate, sodium m-periodate, sodiumperiodate, sodium meta periodate, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate
PubChem CID 23667635
ChEBI CHEBI:75226
IUPAC Name sodium;periodate
SMILES [Na+].[O-][I](=O)(=O)=O
Specifica
Punto di fusione 300°C
Colore White
pH 3.4 to 4.5
Quantità 100 g
Peso formulazione 213.89g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium periodate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido comburente Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P221-Prendere ogni precauzione per evitare di miscelare con sostanze combustibili A§.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico A§.