Learn More
Sodium perborate tetrahydrate, 97%, pure
Codice prodotto. 11914331 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 10486-00-7 | BNaO3·4H2O | 153.86 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10486-00-7
Formula molecolare BNaO3·4H2O
Molecular Weight (g/mol) 153.86
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium perborate tetrahydrate
Punto di fusione 60.0°C
Colore White
pH 10.1 to 10.6 (1% soln.)
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 5 kg
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula lineare NaBO3·4H2O
Fieser 01,1102; 02,387; 04,59; 14,290; 16,310
Indice di Merck 14,8652
Informazioni di solubilità Solubility in water: 21.5g/L (18°C)
Peso formulazione 153.86
Percent Purity 97%
Grado Pure
Imballaggio Plastic drum
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.