Learn More
Sodium oxide
CAS: 1313-59-3 | Na2O | 61.979 g/mol
104.00€ - 279.00€
Identificatori chimici
CAS | 1313-59-3 |
---|---|
Formula molecolare | Na2O |
Molecular Weight (g/mol) | 61.979 |
Numero MDL | MFCD00046201 |
InChI Key | KKCBUQHMOMHUOY-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | sodium oxide, disodium oxide, disodium monoxide, disodium oxygen-2 anion, disodium oxidandiide, sodium oxide 25g, disodium oxygen 2-, 2na.o |
PubChem CID | 73971 |
IUPAC Name | disodium;oxygen(2-) |
SMILES | [O-2].[Na+].[Na+] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11304247
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036712.14 |
25 g |
104.00€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11314247
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036712.22 |
100 g |
279.00€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Sodium oxide is used in chemical manufacturing, ceramics and glasses. Ethylbenzene dehydrogenation and carbon dioxide shift-reaction occurs using a sodium oxide/alumina catalyst. It is employed as catalyzing gasification of CO2 on carbon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
1313-59-3 | |
61.979 | |
KKCBUQHMOMHUOY-UHFFFAOYSA-N | |
73971 | |
[O-2].[Na+].[Na+] |
Na2O | |
MFCD00046201 | |
sodium oxide, disodium oxide, disodium monoxide, disodium oxygen-2 anion, disodium oxidandiide, sodium oxide 25g, disodium oxygen 2-, 2na.o | |
disodium;oxygen(2-) |
Specifica
Sodium oxide | |
1313-59-3 | |
Na2O | |
UN1825 | |
sodium oxide, disodium oxide, disodium monoxide, disodium oxygen-2 anion, disodium oxidandiide, sodium oxide 25g, disodium oxygen 2-, 2na.o | |
KKCBUQHMOMHUOY-UHFFFAOYSA-N | |
disodium;oxygen(2-) | |
73971 | |
Air and moisture sensitive |
>400°C (decomposition) | |
Beads | |
MFCD00046201 | |
14,8651 | |
Soluble in water. | |
[O-2].[Na+].[Na+] | |
61.979 | |
61.98 | |
2.27 g/mL |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H271-H314
P210-P220-P221-P260-P264b-P271-P280-P283-P301+P330+P331-P304+P340-P305+P351+P338-P306+P360-P310-P353-P363-P370+P378q-P371+P380+P375-P501c
H271-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 5.1; Packaging Group: I
missing translation for 'einecsNumber' : 215-208-9
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures