Learn More
Sodium oxalate, 99.5%, for analysis, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10743154
Sodium oxalate, 99.5%, for analysis, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10743154 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
5 kg, 5kg
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
Codice prodotto. 10743154
Marca: Thermo Scientific Acros 270540051
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62-76-0
Formula molecolare C2Na2O4
Molecular Weight (g/mol) 134.00
Numero MDL MFCD00012465
InChI Key ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium oxalate, disodium oxalate, natriumoxalat, ethanedioic acid, disodium salt, oxalic acid, disodium salt, natriumoxalat german, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt
PubChem CID 6125
IUPAC Name disodium;oxalate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium oxalate
Nota nome p.a.
Punto di fusione 250.0°C to 270.0°C
Colore White
pH 7 to 8.5 (2.5% soln. at 20°C)
Perdita all'essiccatura 0.05% max. (105°C)
Intervallo percentuale saggio 99.5%
Formula lineare NaO2CCO2Na
Quantità 5 kg
Indice di Merck 15,8781
Informazioni di solubilità Solubility in water: 37g/L (20°C). Other solubilities: 6.3 g/100mL water (100°C), insoluble in ethanol and ether
Peso formulazione 134
Percent Purity 99.5%
Grado Analisi
Forma fisica Fine Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0459016 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/01/2024 Catalog Number270540010,270540051
Numero di lottoA0454365 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number270540010,270540051
Numero di lottoA0397095 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number270540010,270540051
Numero di lottoA0392223 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number270540010,270540051
Numero di lottoA0394493 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number270540010,270540051
Titolo del prodotto
Sodium oxalate, 99.5%, for analysis, Thermo Scientific Chemicals >