Learn More
Sodium orthovanadate, 99% Codice prodotto.: 10388480
Sodium orthovanadate, 99%
Codice prodotto. 10388480 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
250 g, Flacone in plastica, 250g
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
250g
50g
Codice prodotto. 10388480
Marca: Thermo Scientific Acros 205332500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13721-39-6 | Na3O4V | 183.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS 13721-39-6
Formula molecolare Na3O4V
Molecular Weight (g/mol) 183.91
Numero MDL MFCD00003511
InChI Key IHIXIJGXTJIKRB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium orthovanadate, trisodium vanadate, sodium o-vanadate, sodium pervanadate, sodium vanadate ortho, trisodium tetraoxovanadate, sodium tetraoxovanadate 3-, vanadic acid, trisodium salt, trisodium orthovanadate, vanadic acid h3vo4 , sodium salt
PubChem CID 61671
ChEBI CHEBI:35607
IUPAC Name trisodium;trioxido(oxo)vanadium
SMILES [O-][V](=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium orthovanadate
Punto di fusione 850.0°C to 866.0°C
Nota nome 99%
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (as Na3VO4)
Formula lineare Na3VO4
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in ethanol
Peso formulazione 183.91
Percent Purity 99%
Imballaggio Flacone in plastica
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0473153 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/05/2025 Catalog Number205330500,205332500
Numero di lottoA0468256 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number205330500,205332500
Numero di lottoA0457380 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/06/2024 Catalog Number205330500,205332500
Numero di lottoA0450666 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/05/2023 Catalog Number205330500,205332500
Numero di lottoA0403480 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number205330500,205332500
Titolo del prodotto
Sodium orthovanadate, 99% >