Learn More
Sodium orthovanadate, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. p-3208626
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
inhibitor of Protein Tyrosine Phosphatase and Alkaline Phosphate | CAS: 13721-39-6 | Na3O4V | 183.907 g/mol
Inhibitor of protein tyrosine phosphatase and alkaline phosphate Sodium orthovanadate is used in protein analysis in molecular biology and acts as an inhibitor of protein tyrosine phosphatases, alkaline phosphatases and kinases. It is also used to prepare the stop solution in dephosphorylation assay of insulin receptor kinase. It serves as a reagent in the development of matrix Chip that utilizes surface-immobilized antibodies. Further, it is utilized for the preservation of protein tyrosyl phosphorylation state in cells and cell lysates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13721-39-6
Formula molecolare Na3O4V
Molecular Weight (g/mol) 183.907
Numero MDL MFCD00003511
InChI Key IHIXIJGXTJIKRB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium orthovanadate, trisodium vanadate, sodium o-vanadate, sodium pervanadate, sodium vanadate ortho, trisodium tetraoxovanadate, sodium tetraoxovanadate 3-, vanadic acid, trisodium salt, trisodium orthovanadate, vanadic acid h3vo4 , sodium salt
PubChem CID 61671
ChEBI CHEBI:35607
IUPAC Name trisodium;trioxido(oxo)vanadium
SMILES [O-][V](=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium orthovanadate
Punto di fusione 850°C to 866°C
Colore White
Forma fisica Granules
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99.9% (metals basis)
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 183.94
Odore Odorless
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium orthovanadate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium vanadium oxide