Learn More
Sodium Nitrite, +97%, For analysis, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10258003
Click to view available options
Quantità:
5 g
500 g
2 kg
5 kg
10 kg
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7632-00-0
Formula molecolare NNaO2
Molecular Weight (g/mol) 69.00
Numero MDL MFCD00011118
InChI Key LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
PubChem CID 23668193
ChEBI CHEBI:78870
IUPAC Name sodium;nitrite
SMILES [Na+].[O-]N=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium nitrite
Colore Yellow
Forma fisica Crystalline Powder and/or Crystals
Quantità 10 kg
Intervallo percentuale saggio 97+%
Formula lineare NaNO2
Fieser 01,1097; 02,386; 04,459; 06,547; 09,432; 11,491; 13,170; 16,86
Indice di Merck 15, 8779
Peso formulazione 69
Percent Purity ≥97.0%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Plastic Drum
Informazioni di decomposizione >320°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium nitrite
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.