Learn More
Sodium nitrate, extra pure
Codice prodotto. p-4258719 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
CAS: 7631-99-4 | NNaO3 | 84.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS 7631-99-4
Formula molecolare NNaO3
Molecular Weight (g/mol) 84.99
Numero MDL MFCD00011119
InChI Key VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
PubChem CID 24268
ChEBI CHEBI:63005
SMILES [Na+].[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Punti di ebollizione 380.0°C
Materiale o nome chimico Sodium nitrate
Punto di fusione 306.0°C
Colore Colorless to White
pH 5.5 to 8.3 (5% aq. soln.)
Forma fisica Crystalline Powder and/or Crystals
Quantità 1 kg
Formula lineare NaNO3
Indice di Merck 15,8778
Informazioni di solubilità Solubility in water: 900g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, slightly soluble in alcohol
IUPAC Name sodium nitrate
Peso formulazione 84.99
Percent Purity ≥99.0%
Grado Ultrapuro
Perdita all'essiccatura 2% max. (105°C)
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium nitrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P370+P380-Evacuare la zona in caso di incendio.
  • P375-Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sodium nitrate