Learn More
Sodium n-dodecyl sulfate (SDS), 20% aq. soln.
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S | 288.38 g/mol
64.95€ - 103.00€
Identificatori chimici
CAS 151-21-3
Formula molecolare C12H25NaO4S
Molecular Weight (g/mol) 288.38
Numero MDL MFCD00036175
InChI Key DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15465639
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63394.AK
250 mL
64.95€
250mL
15475639
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63394.AP
500 mL
103.00€
500mL
Descrizione
Descrizione
Sodium n-dodecyl sulfate 20% aq. solution is used as an anionic surfactant. It is also used as fat emulsifier, a wetting agent, a detergent in cosmetics, pharmaceuticals and toothpastes. It also serves as a research tool in protein biochemistry. It is mainly used in detergents for laundry with many cleaning applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Sodium n-dodecyl sulfate 20% aq. solution is used as an anionic surfactant. It is also used as fat emulsifier, a wetting agent, a detergent in cosmetics, pharmaceuticals and toothpastes. It also serves as a research tool in protein biochemistry. It is mainly used in detergents for laundry with many cleaning applications.
Solubility
Miscible with ethanol.
Notes
Incompatible with oxidizing agents.
Specifica
Identificatori chimici
151-21-3
288.38
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
CHEBI:8984
C12H25NaO4S
MFCD00036175
3423265
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Specifica
Sodium n-dodecyl sulfate (SDS)
151-21-3
20% aq. soln.
CH3(CH2)11OSO3Na
Miscible with ethanol.
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
288.38
CHEBI:8984
Colorless
Liquid
C12H25NaO4S
MFCD00036175
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
sodio; dodecilsolfato
3423265
288.38
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P310-P332+P313-P362
H315-H318
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Identificativo prodotto
  • Sodium n-dodecyl sulfate (SDS), 20% aq. soln.
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium lauryl sulfate