Learn More
Sodium n-dodecyl sulfate, 97%, for electrophoresis
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S | 288.38 g/mol
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar J64241.14
38.11 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Quantità 25 g
Codice prodotto. 15416279
  • 38.35€ / 25g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Sodium n-dodecyl sulfate is an anionic detergent used to function as a protein denaturant. It is mainly used in detergents for laundry with many cleaning applications. It finds application in the determination of protein molecular weight by polyacrylamide gel electrophoresis and in the analysis of hemoglobin. In food products, it is used as an emulsifying agent and a whipping aid. It is widely found in toothpastes, shampoos, shaving creams and bubble bath formulations due to its thickening effect and ability to create a lather.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Sodium n-dodecyl sulfate is an anionic detergent used to function as a protein denaturant. It is mainly used in detergents for laundry with many cleaning applications. It finds application in the determination of protein molecular weight by polyacrylamide gel electrophoresis and in the analysis of hemoglobin. In food products, it is used as an emulsifying agent and a whipping aid. It is widely found in toothpastes, shampoos, shaving creams and bubble bath formulations due to its thickening effect and ability to create a lather.
Solubility
Soluble in water. Slightly soluble in ethanol.
Notes
Incompatible with oxidizing agents.
Specifica
Identificatori chimici
151-21-3
288.38
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
3423265
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
C12H25NaO4S
MFCD00036175
n-Dodecyl sulfate sodium salt; Sodium lauryl sulfate
CHEBI:8984
Specifica
Sodium n-dodecyl sulfate
151-21-3
∼206°C
Ultrapure
CH3(CH2)11OSO3Na
UN2926
14,8636
Soluble in water; Slightly soluble in ethanol.
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
288.38
CHEBI:8984
97%
White
Powder
25 g
C12H25NaO4S
MFCD00036175
3599286
n-Dodecyl sulfate sodium salt; Sodium lauryl sulfate
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
sodio; dodecilsolfato
3423265
288.38
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Sodium n-dodecyl sulfate, ultrapure
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
SDS Documenti