Learn More
Sodium methoxide, 5.4M (30 wt.%) solution in methanol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
35.28€ - 37.49€
Identificatori chimici
CAS | 124-41-4, 67-56-1 |
---|---|
Formula molecolare | CH3NaO |
Molecular Weight (g/mol) | 54.02 |
Numero MDL | MFCD00012179 |
InChI Key | WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755 |
PubChem CID | 10942334 |
IUPAC Name | sodium;methanolate |
SMILES | C[O-].[Na+] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10041464
|
Thermo Scientific Acros
428361000 |
100 mL | AcroSeal™ Glass Bottle |
35.28€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10326744
|
Thermo Scientific Acros
428368000 |
800 mL | AcroSeal™ Glass bottle |
37.49€
800mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
124-41-4, 67-56-1 | |
54.02 | |
WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N | |
10942334 | |
C[O-].[Na+] |
CH3NaO | |
MFCD00012179 | |
sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755 | |
sodium;methanolate |
Specifica
93.0°C | |
1.0°C to 5.0°C | |
CH3NaO | |
MFCD00012179 | |
15, 8775 | |
Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in methanol | |
C[O-].[Na+] | |
54.02 | |
54.02 | |
0.97 |
Sodium methoxide | |
124-41-4, 67-56-1 | |
CH3ONa | |
33°C | |
sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755 | |
WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N | |
sodium;methanolate | |
10942334 | |
1.3701 | |
0.9700g/mL |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Toxic if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Toxic if inhaled.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes damage to organs.
Flammable liquid and vapor.
May be corrosive to metals.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with water/shower.
Wear protective gloves/protective clothing/eye p
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 204-699-5
- Sodium methoxide, 5.4M (30 wt.%) solution in methanol
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H370-Provoca danni agli organi.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.