Learn More
Sodium metatungstate hydrate, crystalline, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10173281
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 652154-12-6
Formula molecolare H2Na6O40W12·xH2O
Molecular Weight (g/mol) 2986.13
Numero MDL MFCD00150663
Sinonimo Sodium polytungstate Hydrate
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium metatungstate hydrate
Colore White to Yellow
Forma fisica Crystalline Powder or Beads
Quantità 250 g
Formula lineare Na6[H2W12O40]·xH2O
Informazioni di solubilità Solubility in water: >1000g/L (20°C)
Peso formulazione 2986.13
Percent Purity ≥85% (WO3)
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium metatungstate hydrate, crystalline
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.