Learn More
Sodium metatungstate hydrate, crystalline, Thermo Scientific Chemicals
83.11€ - 682.40€
Identificatori chimici
CAS 652154-12-6
Formula molecolare H2Na6O40W12·xH2O
Numero MDL MFCD00150663
Sinonimo Sodium polytungstate Hydrate
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10091601
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
304090500
50 g Glass bottle
83.11€
50g
10173281
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
304092500
250 g Glass bottle
281.40€
250g
10423075
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
304090010
1 kg Glass bottle
682.40€
1kg
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
652154-12-6
H2Na6O40W12·xH2O
MFCD00150663
Sodium polytungstate Hydrate
Specifica
Sodium metatungstate hydrate
White to Yellow
H2Na6O40W12·xH2O
MFCD00150663
Solubility in water: >1000g/L (20°C).
≥85% (WO3)
652154-12-6
Crystalline Powder or Beads
Na6[H2W12O40]·xH2O
Sodium polytungstate Hydrate
2986.13
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Harmful if swallowed. Causes serious eye damage. Harmful to aquatic life with long lasting effects.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Avoid release to the environment.
Danger
Identificativo prodotto
  • Sodium metatungstate hydrate, crystalline
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.