Learn More
Sodium metatungstate, 2.82 density solution in water, stabilized
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 mL
250 mL
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
250mL
50mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Sodium metatungstate |
Colore | Green to Yellow |
Nota nome | 2.82 Density Solution in Water, Stabilized |
Formula lineare | Na6[H2W12O40] |
Densità | 2.8200g/mL |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: >1000g/L water (20°C). |
Peso formulazione | 2986.13 |
Percent Purity | ≥67% (WO3) |
Imballaggio | Glass bottle |
Gravità specifica | 2.82 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sodium metatungstate, 2.82 density solution in water, stabilized
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.