Learn More
Sodium metabisulfite, Puriss., meets analytical spec. of BP, FCC, NF, Ph. Eur., E223, dry, 97-100.5%, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, NF, Ph. Eur., E223, dry, 97-100.5%
29.29€ - 589.19€
Identificatori chimici
CAS 7681-57-4
Formula molecolare Na2O5S2
Molecular Weight (g/mol) 190.09
Numero MDL MFCD00167602
InChI Key LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
PubChem CID 656671
IUPAC Name disodium (sulfinatooxy)sulfinate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15601340
SDS Vedere i documenti
Honeywell-Fluka
13459-500G
500 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15671330
BIOPHARMA
SDS Vedere i documenti
Honeywell-Fluka
13459-1KG
1 kg
39.34€
1kg
15611340
BIOPHARMA
SDS Vedere i documenti
Honeywell-Fluka
13459-5KG
5 kg
174.30€
5kg
15621340
BIOPHARMA
SDS Vedere i documenti
Honeywell-Fluka
13459-6X1KG
6 x 1 kg
194.34€
pezzi 6
15691330
BIOPHARMA
SDS Vedere i documenti
Honeywell-Fluka
13459-4X5KG
4 x 5 kg
589.19€
pezzi 4
15681330
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Honeywell-Fluka
13459-25KG
25 kg
527.09€
25kg
Descrizione
Descrizione
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Identificatori chimici
7681-57-4
190.09
LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
656671
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Na2O5S2
MFCD00167602
sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
disodium (sulfinatooxy)sulfinate
Specifica
Sodium Metabisulfite
7681-57-4
Na2O5S2
MFCD00167602
sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
190.09
190.11g/mol
puriss.
Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF, FCC
Dry
Na2S2O5
NONH for all modes of transport
LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
disodium (sulfinatooxy)sulfinate
656671
97 to 100.5%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
P280-P301 + P312 + P330-P305 + P351 + P338 + P310
H302-H318
missing translation for 'einecsNumber' : 231-673-0
missing translation for 'rtecsNumber' : UX8225000
Identificativo prodotto
  • Sodium metabisulfite
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.