Learn More
Sodium hypochlorite solution, 6-14% active chlorine basis, Honeywell Fluka™
6-14% active chlorine basis
82.05€ - 411.79€
Identificatori chimici
CAS | 7681-52-9 |
---|---|
Formula molecolare | ClNaO |
Molecular Weight (g/mol) | 74.439 |
Numero MDL | MFCD00011120 |
InChI Key | SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution |
PubChem CID | 23665760 |
ChEBI | CHEBI:32146 |
IUPAC Name | sodium;hypochlorite |
SMILES | [O-]Cl.[Na+] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15641320
|
Honeywell-Fluka
13440-500ML |
500 mL |
82.05€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15651320
|
Honeywell-Fluka
13440-6X500ML |
6 x 500 mL |
411.79€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Identificatori chimici
7681-52-9 | |
74.439 | |
SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N | |
23665760 | |
sodium;hypochlorite |
ClNaO | |
MFCD00011120 | |
sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution | |
CHEBI:32146 | |
[O-]Cl.[Na+] |
Specifica
Sodium Hypochlorite Solution | |
ClNaO | |
MFCD00011120 | |
sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution | |
[O-]Cl.[Na+] | |
74.439 | |
CHEBI:32146 | |
6 to 14% active chlorine basis |
7681-52-9 | |
NaClO | |
1791 | |
SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N | |
sodium;hypochlorite | |
23665760 | |
74.44g/mol | |
Flacone in polietilene |
Sicurezza e movimentazione
P273-P280-P305 + P351 + P338-P310
H314-H400
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- Sodium hypochlorite solution
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium hypochlorite,solution