Learn More
Sodium hypochlorite, 4-6%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7681-52-9 | ClNaO | 74.44 g/mol
54.17€ - 866.31€
Identificatori chimici
CAS 7681-52-9, 7732-18-5
Formula molecolare ClNaO
Molecular Weight (g/mol) 74.44
Numero MDL MFCD00011120
InChI Key SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution
PubChem CID 23665760
ChEBI CHEBI:32146
IUPAC Name sodium;hypochlorite
SMILES [O-]Cl.[Na+]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10667381
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
419550250
25 mL Flacone in plastica
54.17€
25mL
10573094
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
419552500
250 mL Flacone in plastica
66.67€
250mL
10527752
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
419550010
1 L Flacone in plastica
167.84€
1L
11974211
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
419550025
2.5 L Flacone in plastica
331.65€
2.50L
15274734
Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
419550100
10 L Plastic drum
866.31€
10L
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
Specifica
Identificatori chimici
7681-52-9, 7732-18-5
74.44
SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
23665760
sodium;hypochlorite
ClNaO
MFCD00011120
sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution
CHEBI:32146
[O-]Cl.[Na+]
Specifica
Sodium hypochlorite
7681-52-9, 7732-18-5
Solution
NaOCl
01,1084; 04,456; 05,617; 06,543; 07,337; 08,461; 09,430; 10,365; 11,487; 15,293; 16,308
sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution
SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
sodium;hypochlorite
23665760
74.44
Reagent
1.0830g/mL
4-6% Chlorine
Yellow
ClNaO
MFCD00011120
15,8762
Solubility in water: soluble
[O-]Cl.[Na+]
74.44
CHEBI:32146
4.5 to 5.5%
1.083
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
Very toxic to aquatic life.
Toxic to aquatic life with long lasting effects.
May be corrosive to metals.
Contact with acids liberates toxic gas.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsi
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-668-3
Identificativo prodotto
  • Sodium hypochlorite, 5% active chlorine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium hypochlorite