Learn More
Sodium hydroxide solution, Volumetric, 0.5 M NaOH (0.5N), Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15633580 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2 L
Imballaggio:
Poly Bottle
Volumetric, 0.5 M NaOH (0.5N)
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
  • Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
  • Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
  • Reagenti per complessometria:
    • Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
    • Agenti mascheranti
  • Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Formula molecolare HNaO
Molecular Weight (g/mol) 39.997
Numero MDL MFCD00003548
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC Name sodio; idrossido
SMILES [OH-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium hydroxide solution
Nota nome Volumetric, 0.5 M NaOH (0.5N)
Punti di ebollizione >100°C
CAS min. % ≥90.0000%, ≥1.0000%
CAS max % ≤100.0000%, <2.0000%
Formula lineare NaOH
Concentrazione 0.5 M NaOH (0.5N)
Numero UN UN1824
Densità 1.02 g/mL at 25 °C
Quantità 500 mL
Peso formulazione 40.00
Grado Volumetric
Imballaggio Poly Bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium hydroxide solution
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: hydroxyde de sodium