Learn More
Sodium hydroxide solution, Volumetric, Reag. Ph. Eur., 1 M NaOH (1N), Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
5 L
10 L
20 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Plastic Bottle
VOLPAC™ CONTAINER
VOLPAK Container
Dimensione della confezione:
10L
1L
20L
5L
pezzi 4
pezzi 6
Descrizione
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
- Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
- Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
- Reagenti per complessometria:
- Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
- Agenti mascheranti
- Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Sodium hydroxide solution |
Formula lineare | NaOH |
Concentrazione | 1M |
Numero UN | UN1824 |
Quantità | 10 L |
Peso formulazione | 40g/mol |
Imballaggio | VOLPAC™ CONTAINER |
Pressione del vapore | 3 mmHg (37°C) |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sodium hydroxide solution
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium hydroxide; caustic soda