Learn More
Sodium Hydroxide Solution 0.5M (0.5N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10438410
5 L, Plastic container
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
Imballaggio:
HDPE plastic bottle
Plastic container
bag-in-box (contenitore collassabile con involucro esterno in cartone)
Sodium Hydroxide Solution , NIST standard solution ready to use, for volumetric analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1310-73-2
Formula molecolare HNaO
Molecular Weight (g/mol) 39.997
Numero MDL 3548
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC Name sodio; idrossido
SMILES [OH-].[Na+]
Specifica
pH 12
Colore Colorless
Punti di ebollizione 100°C
Punto di fusione 0°C
Quantità 5 L
Imballaggio Plastic container
Densità vapore > 1.0
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium hydroxide, solution 0.5M
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/A§.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico A§.
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
Titolo del prodotto
Sodium Hydroxide Solution 0.5M (0.5N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™ >