Learn More
Sodium Hydroxide Solution, 5.0M, Chem-Lab
Codice prodotto. 11993233
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
1L
Used in laboratory applications and in titrations. Sodium Hydroxide Solution, 5.0M, Chem-Lab is a strong base and is highly caustic. It is used to increase the alkalinity of a mixture, to neutralize acids and to make sodium salts. One liter of the solution includes 5.0mol (200g) of NaOH.
Sodium hydroxide is used in many industries, mostly as a strong chemical base in the manufacture of pulp and paper, textiles, drinking water, soaps and detergents and as a drain cleaner.
Specifica
pH 13
Colore Colorless
Punti di ebollizione 100°C
CAS 1310-73-2
Formula molecolare HNaO
Concentrazione 5 mol/L
Concentration or Composition Notes 200g NaOH per 1L H2O
Densità 1.18g/mL
Sinonimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Informazioni di solubilità Water Soluble
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Quantità 1 L
SMILES [OH-].[Na+]
IUPAC Name sodio; idrossido
Molecular Weight (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Peso formulazione 40.00g/mol
Normalità 5N (±0.01, 20°C)
Odore Odorless
Imballaggio Plastic Bottle
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodio idrossido 5 mol/l
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium hydroxide, pellets a.r.